Learn More
4-(Chloromethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole |
| CAS | 303225-22-1 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H8Cl3NO |
| Numero MDL | MFCD00833265 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole |
| InChI Key | PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?