Learn More
4-(Chloromethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10529592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10529592 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10529592 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB07543CB
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
CAS 303225-22-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H8Cl3NO
Numero MDL MFCD00833265
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole
InChI Key PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)CCl
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 276.541
PubChem CID 2735759
Peso formulazione 276.55
Percent Purity 97%