Learn More
4-(Chloromethyl)benzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11459657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459657 50 g 50g
11449657 10 g 10g
11469657 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22138.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-86-2
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.593
Numero MDL MFCD00019761
InChI Key LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
PubChem CID 70127
IUPAC Name 4-(chloromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 77°C to 80°C
Quantità 50 g
Numero UN UN2923
Peso formulazione 151.6
Percent Purity ≥98%