Learn More
4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 876-08-4 |
| Formula molecolare | C8H6Cl2O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | p-Toluoyl Chloride, alpha-Chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, NSC 508741, p-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, alpha-Chloro-p-toluoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-(chloromethyl)benzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.04 |
| Peso formulazione | 187.9796 |