Learn More
4-(chloromethyl)oxane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(chloromethyl)oxane |
| CAS | 863324-23-6 |
| Formula molecolare | C6H11OCl |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClCC1CCOCC1 |
| IUPAC Name | 4-(chloromethyl)oxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.6 |