Learn More
4-(chloromethyl)oxane, TRC
Codice prodotto. 30338918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338918 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB423958100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(chloromethyl)oxane
CAS 863324-23-6
Formula molecolare C6H11OCl
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran
InChI Formula InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES ClCC1CCOCC1
IUPAC Name 4-(chloromethyl)oxane
Molecular Weight (g/mol) 134.6