Learn More
4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30365638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365638 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36973050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 1822-51-1
Formula molecolare C6H7Cl2N
Quantità 50 g
Sinonimo 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccncc1
IUPAC Name 4-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 164.03