Learn More
4-Chloronicotinic acid, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15254744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15254744 5 g 5g
15244744 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441720050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10177-29-4
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.55
Numero MDL MFCD00128860
InChI Key IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
PubChem CID 818229
IUPAC Name 4-chloropyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloronicotinic acid
Punto di fusione 170°C to 171°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloronicotinic acid, 96%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.