Learn More
4-Chloronitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30358456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC373910100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-nitrobenzene
CAS 100-00-5
Formula molecolare C6 H4 Cl N O2
Quantità 100 g
Sinonimo 1-Chloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, 4-Nitrochlorobenzene, 4-Nitrophenyl chloride, NSC 9792, PNCB, p-Chloronitrobenzene, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 1-chloro-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 157.55
Peso formulazione 156.9931