Learn More
4-Chlorophenethyl bromide, 95%
Codice prodotto. 11944541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944541 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11944541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440180050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-08-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6529-53-9 | C8H8BrCl | 219.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenethyl bromide
CAS 6529-53-9
CAS min. % 94.0
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.5080g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Gravità specifica 1.508
Formula molecolare C8H8BrCl
Sinonimo 1-2-bromoethyl-4-chlorobenzene, 4-chlorophenethyl bromide, 2-4-chlorophenyl ethylbromide, 1-bromo-2-4-chlorophenyl ethane, benzene, 1-2-bromoethyl-4-chloro, p-chlorophenethyl bromide, 4-chlorophenethyl bromide 97, p-chloro-.beta.-phenethyl bromide, 1-chloro-4-2-bromoethyl benzene, acmc-20aa8v
Punti di ebollizione 85°C (1.0 Torr)
InChI Key YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Cl
IUPAC Name 1-(2-bromoethyl)-4-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 219.51
PubChem CID 23029
Peso formulazione 219.51
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorophenethyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.