Learn More
4-Chlorophenethyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30359932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359932 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37518525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenethyl Bromide
CAS 6529-53-9
Formula molecolare C8H8BrCl
Quantità 25 g
Sinonimo 1-(2-Bromoethyl)-4-chlorobenzene, 1-Bromo-2-(4-chlorophenyl)ethane, 1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 2-(4-Chlorophenyl)ethyl Bromide, 2-(p-Chlorophenyl)ethyl Bromide, p-Chloro-β-phenethyl Bromide, p-Chlorophenethyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)CCBr
IUPAC Name 1-(2-bromoethyl)-4-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 219.51
Peso formulazione 217.9498