Learn More
4-chlorophenol, 99+%
Codice prodotto. 10504304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10504304 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10296090 100 g Bottiglia in vetro 100g
10022350 500 g Bottiglia in vetro 500g
10311194 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10504304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181000025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-48-9
Formula molecolare C6H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Numero MDL MFCD00002318
InChI Key WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC Name 4-chlorophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41.0°C to 45.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4OH
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06,186
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viscosità 4.99 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid