Learn More
4-Chlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30136191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136191 25 g 25g
17939629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37504025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-48-9
Formula molecolare C6 H5 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Sinonimo Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
IUPAC Name 4-chlorophenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Peso formulazione 128.0029