Learn More
4-Chlorophenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30360245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30360245 100 mg 100mg
30351374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30360245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC374985100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7369-69-9
Formula molecolare C12 H8 Cl N S
Molecular Weight (g/mol) 233.72
Sinonimo 4-Chloro-10H-phenothiazine
IUPAC Name 4-chloro-10H-phenothiazine
SMILES Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenothiazine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Peso formulazione 233.0066