Learn More
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30050984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050984 25 mg 25mg
17943396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050984 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0044.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Nomi componenti o analita 4-Chlorophenoxyacetic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H7 Cl O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Quantità 25 mg
Peso formulazione 186.0084 g/mol