Learn More
4-Chlorophenoxyacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10627142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627142 500 g Plastic bottle 500g
10499080 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627142 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166965000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-88-3
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Numero MDL MFCD00004305
InChI Key SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)acetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenoxyacetic acid
Punto di fusione >156.0°C
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore White to Beige
CAS max % 100.0
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 186.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico