Learn More
4-Chlorophenoxyacetic acid, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319807 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC11480000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Nomi componenti o analita 4-Chlorophenoxyacetic acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H7 Cl O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Quantità 100 mg
Peso formulazione 186.0084 g/mol