Learn More
4-chlorophenoxyacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10833971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10833971 5 g 5g
10832631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10833971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 3598-13-8
Formula molecolare C8H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 167.59
Numero MDL MFCD00031535
InChI Key YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)acetonitrile
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-chlorophenoxyacetonitrile
Punto di fusione 45°C to 49°C
CAS min. % 97.5
Colore Tan-Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare ClC6H4OCH2CN
Peso formulazione 167.6
Percent Purity ≥97.5%