Learn More
4-Chlorophenoxyacetonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11428346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428346 25 g 25g
11418346 5 g 5g
11438346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15389.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3598-13-8 | Molecular Formula: C8H6ClNO | Molecular Weight: 167.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3598-13-8
Formula molecolare C8H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 167.59
Numero MDL MFCD00031535
InChI Key YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)acetonitrile
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Punto di fusione 45°C to 49°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2442163
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (15 mmHg)
Peso formulazione 167.6
Percent Purity 98%