Learn More
(4-Chlorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30367785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367785 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC379585500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Formula molecolare C12 H14 Cl N O . Cl H
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 260.16
Peso formulazione 259.0531