Learn More
(4-Chlorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride |
| CAS | 55695-51-7 |
| Formula molecolare | C12 H14 Cl N O . Cl H |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2 |
| IUPAC Name | (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.16 |
| Peso formulazione | 259.0531 |