Learn More
(4-Chlorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30364034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364034 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3795852G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Formula molecolare C12 H14 Cl N O . Cl H
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 260.16
Peso formulazione 259.0531