Learn More
(4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10631483 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10202642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10631483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD10000CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Identificadores de productos químicos
CAS 55695-51-7
Formula molecolare C12H15ClNO
Molecular Weight (g/mol) 224.71
Numero MDL MFCD00053028
InChI Key IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-p-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, bestipharma 579-258, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hcl
PubChem CID 2777114
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Materiale o nome chimico (4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.16
Percent Purity 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.