Learn More
4-Chlorophenyl Dichlorophosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 772-79-2 |
| Formula molecolare | C6H4Cl3O2P |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 245.43 |
| Peso formulazione | 243.9014 |