Learn More
4-Chlorophenyl Isocyanate, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenyl Isocyanate |
| CAS | 104-12-1 |
| Formula molecolare | C7H4ClNO |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)N=C=O |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-isocyanatobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.57 |