Learn More
4-Chlorophenyl Isocyanate, TRC
Codice prodotto. 30350124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC377595100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Formula molecolare C7H4ClNO
Quantità 100 g
Sinonimo 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC Name 1-chloro-4-isocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 153.57