Learn More
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10596405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10596405 25 g 25g
10275334 10 g 10g
10062174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10596405 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01197EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 873-76-7
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00004652
InChI Key PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Chlorophenyl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4CH2OH
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 97%