Learn More
4-Chlorophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10655982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
5g
Codice prodotto. 10655982
Marca: Thermo Scientific Acros 160721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1878-66-6
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00004344
InChI Key CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylacetic acid
Punto di fusione 103°C to 107°C
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore White to Cream
CAS max % 100.0
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula lineare ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09,448
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,solubility 5% in chcl3: clear solution
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 98%