Learn More
4-Chlorophenylacetonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11498156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498156 500 g 500g
11488156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15295.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-53-4
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.593
Numero MDL MFCD00001918
InChI Key IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylacetonitrile
Punto di fusione 28°C to 31°C
Densità 1.19
Punti di ebollizione 141°C to 143°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 134°C (273°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.543
Quantità 500 g
Numero UN UN3439
Beilstein 971171
Peso formulazione 151.6
Percent Purity ≥98%