Learn More
4-Chlorophenylacetylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenylacetylene |
| CAS | 873-73-4 |
| Formula molecolare | C8 H5 Cl |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-ethynylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.58 |
| Peso formulazione | 136.008 |