Learn More
4-Chlorophenylacylbromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenylacylbromide |
| CAS | 536-38-9 |
| Formula molecolare | C8 H6 Br Cl O |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.49 |
| Peso formulazione | 231.9291 |