Learn More
4-Chlorophenylacylbromide, TRC
Codice prodotto. 30356471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3772505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylacylbromide
CAS 536-38-9
Formula molecolare C8 H6 Br Cl O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 233.49
Peso formulazione 231.9291