Learn More
4-Chloropyrazole, 98%
Codice prodotto. 15579503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15579503 25 g 25g
15569503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15579503 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459920250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15878-00-9 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15878-00-9
Formula molecolare C3H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 102.52
InChI Key BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference
PubChem CID 27524
IUPAC Name 4-chloro-1H-pyrazole
SMILES C1=C(C=NN1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloropyrazole
Punto di fusione 71.0°C to 73.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 102.52
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloropyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.