Learn More
4-Chloropyridine-2-carboxamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloropyridine-2-carboxamide |
| CAS | 99586-65-9 |
| Formula molecolare | C6H5ClN2O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Chloro-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloropicolinamide, NSC 191958, 4-Chloro-pyridine-2-carboxylic Acid Amide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC Name | 4-chloropyridine-2-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.57 |
| Peso formulazione | 156.009 |