Learn More
4-Chloropyridine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10336220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336220 25 g Bottiglia in vetro 25g
10530011 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10336220 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 110030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7379-35-3
Formula molecolare C5H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 150.00
Numero MDL MFCD00012829
InChI Key XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC Name 4-chloropyridine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloropyridine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punto d'infiammabilità 198°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)Cl
Quantità 25 g
Beilstein 20, 231
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 150.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder