Learn More
4-Chloropyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30367366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC380440100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Formula molecolare C5H5Cl2N
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
InChI Formula InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Clc1ccncc1
IUPAC Name 4-chloropyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 150.01