Learn More
4-Chlororesorcinol, 98%
Codice prodotto. 10316270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316270 100 g Bottiglia in vetro 100g
10489590 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10316270 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 110061000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-88-5
Formula molecolare C6H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 144.55
Numero MDL MFCD00002273
InChI Key JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1,3-diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlororesorcinol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106°C to 110°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 147°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 06, II, 818
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlororesorcinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico