Learn More
4-Chlororesorcinol, 98%
Codice prodotto. 11471067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471067 25 g 25g
11481067 100 g 100g
11491067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24076.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-88-5
Formula molecolare C6H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 144.55
Numero MDL MFCD00002273
InChI Key JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1,3-diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlororesorcinol
Punto di fusione 108°C to 111°C
Punti di ebollizione 146°C to 148°C (18 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2042864
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 98%