Learn More
4-Chlorosalicylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW016867
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorosalicylic acid
CAS 5106-98-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5ClO3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (579.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C1=CC(=CC(=C1C(O)=O)O)Cl
Molecular Weight (g/mol) 172.56
Peso formulazione 172.56
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only