Learn More
4-Chlorosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30352559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352559 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3820055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorosalicylic Acid
CAS 5106-98-9
Formula molecolare C7H5ClO3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
IUPAC Name 4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.57
Peso formulazione 171.9927