Learn More
4-Chlorostyrene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10755941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755941 10 g Bottiglia in vetro 10g
10366410 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110090100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-67-2
Formula molecolare C8H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 138.59
Numero MDL MFCD00000632
InChI Key KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC Name 1-chloro-4-ethenylbenzene
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorostyrene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 192°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC6H4Cl
Indice di rifrazione 1.5645 to 1.5665
Quantità 10 g
Beilstein 05, II, 367
Gravità specifica 1.1
Stabilizzatore 0.1% tert.-butylcatechol
Peso formulazione 138.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorostyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.