Learn More
4-Chlorostyrene, TRC
Codice prodotto. 30364424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364424 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42189025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorostyrene
CAS 1073-67-2
Formula molecolare C8 H7 Cl
Quantità 25 g
Sinonimo Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES Clc1ccc(C=C)cc1
IUPAC Name 1-chloro-4-vinyl-benzene
Molecular Weight (g/mol) 138.594
Peso formulazione 138.0236