Learn More
4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid, 96%
Codice prodotto. 10779003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10779003 5 g Bottiglia in vetro 5g
10548702 25 g Bottiglia in vetro 25g
11965051 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10779003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405060050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10130-89-9
Formula molecolare C7H5ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 220.63
InChI Key PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
PubChem CID 82385
IUPAC Name 4-chlorosulfonylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Punto di fusione 230.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CO2HC6H4SO2Cl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 220.63
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.