Learn More
4-chlorotetrahydropyran, 96%
Codice prodotto. 10586060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586060 5 g Bottiglia in vetro 5g
10585870 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10586060 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434270050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1768-64-5 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1768-64-5
Formula molecolare C5H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 120.58
InChI Key DHRSKOBIDIDMJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorotetrahydropyran, 4-chlorotetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 4-chlorotetrahydro, 4-chloro-tetrahydro-pyran, 4-chloro-tetrahydro-2h-pyran, 4-chloranyloxane, 4-chlorotetrapyran, 4-chloro-tetrahydropyran, acmc-1bvar, bromomethylpentafluorobenzene
PubChem CID 137202
IUPAC Name 4-chlorooxane
SMILES C1COCCC1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chlorotetrahydropyran
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 150°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.12
Peso formulazione 120.58
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorotetrahydropyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.