Learn More
4-Chlorotetrahydropyran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorotetrahydropyran |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2 |
| Peso formulazione | 120.0342 |