Learn More
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10533032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533032 1 g Amber Glass Bottle 1g
10487612 10 g Amber Glass Bottle 10g
10367064 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10533032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00377DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16269-66-2
Formula molecolare C6H3ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 170.614
Numero MDL MFCD00122144
InChI Key TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
PubChem CID 2735821
IUPAC Name 4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
SMILES C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.62
Percent Purity 97%