Learn More
4-Chlorothioanisole, 98%
Codice prodotto. 11498853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498853 5 g 5g
11408863 25 g 25g
11418863 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498853 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11025.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-09-1 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-09-1
Formula molecolare C7H7ClS
Molecular Weight (g/mol) 158.643
Numero MDL MFCD00013643
InChI Key KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
PubChem CID 31243
IUPAC Name 1-chloro-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothioanisole
Densità 1.22
Punti di ebollizione 223°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.6
Quantità 5 g
Beilstein 2041509
Peso formulazione 158.65
Percent Purity 98%