Learn More
4-Chlorothioanisole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10367711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367711 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10367711 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 331350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothioanisole
Nota nome 98%
CAS 123-09-1
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 168°C to 169°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7ClS
Formula lineare ClC6H4SCH3
Indice di rifrazione 1.5987 to 1.6007
Numero MDL MFCD00013643
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.22
Sinonimo 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
InChI Key KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC Name 1-chloro-4-methylsulfanylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 158.65
PubChem CID 31243
Peso formulazione 158.65
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting