Learn More
4-Chlorothiophenol, 98%
Codice prodotto. 10427370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10427370 5 g Bottiglia in vetro 5g
10407560 100 g Bottiglia in vetro 100g
10327520 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10427370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154760050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144.616 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-54-7
Numero MDL MFCD00004847
InChI Key VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC Name 4-chlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothiophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 53°C
Colore White
Punti di ebollizione 205°C to 207°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5ClS
Formula lineare ClC6H4SH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 326
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 144.62
Peso formulazione 144.62
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.