Learn More
4-Chlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11499797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11499797 100 g 25g
11381657 100 g 100g
11391657 500 g 500g
11301667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11499797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22769.14
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
Solubility
Soluble in water (0.04 g/L at 20oc).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Identificatori chimici
CAS 106-43-4
Formula molecolare C7H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Numero MDL MFCD00000631
InChI Key NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC Name 1-chloro-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorotoluene
Punto di fusione 7°C to 9°C
Densità 1.069
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Quantità 100 g
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.52
Numero UN UN2238
Beilstein 1903635
Indice di Merck 14,2171
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminofluorene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine