Learn More
4-chlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 10086003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10086003 100 mL Glass bottle 100mL
10562161 5 mL Glass bottle 5mL
10229313 25 mL Glass bottle 25mL
10306460 1 L Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10086003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-43-4
Formula molecolare C7H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Numero MDL MFCD00000631
InChI Key NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC Name 1-chloro-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorotoluene
Punto di fusione 6.0°C to 8.0°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0700g/mL
Quantità 100 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5210
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.07
Formula lineare CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Indice di Merck 15, 2175
Punti di ebollizione 162.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 98%